Documentos clave
SAB1411544
Sigma-Aldrich
Anti-PPAP2A antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
LLP1a, LPP1, PAP-2a, PAP2, PAP2a2, PAP2alpha2, PAPalpha1
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 32.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPAP2A(8611)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the phosphatidic acid phosphatase (PAP) family. PAPs convert phosphatidic acid to diacylglycerol, and function in de novo synthesis of glycerolipids as well as in receptor-activated signal transduction mediated by phospholipase D. This protein is an integral membrane glycoprotein, and has been shown to be a surface enzyme that plays an active role in the hydrolysis and uptake of lipids from extracellular space. The expression of this gene is found to be regulated by androgen in a prostatic adenocarcinoma cell line. At least two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PPAP2A (NP_003702.2, 1 a.a. ~ 284 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFDKTRLPYVALDVLCVLLAGLPFAILTSRHTPFQRGVFCNDESIKYPYKEDTIPYALLGGIIIPFSIIVIILGETLSVYCNLLHSNSFIRNNYIATIYKAIGTFLFGAAASQSLTDIAKYSIGRLRPHFLDVCDPDWSKINCSDGYIEYYICRGNAERVKEGRLSFYSGHSSFSMYCMLFVALYLQARMKGDWARLLRPTLQFGLVAVSIYVGLSRVSDYKHHWSDVLTGLIQGALVAILVAVYVSDFFKERTSFKERKEEDSHTTLHETPTTGNHYPSNHQP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)