Documentos clave
SAB1411530
Sigma-Aldrich
Anti-PPIL4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HDCME13P
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 57.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPIL4(85313)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene is a member of the cyclophilin family of peptidylprolyl isomerases. The cyclophilins are a highly conserved family, members of which play an important role in protein folding, immunosuppression by cyclosporin A, and infection of HIV-1 virions. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PPIL4 (NP_624311.1, 1 a.a. ~ 492 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAVLLETTLGDVVIDLYTEERPRACLNFLKLCKIKYYNYCLIHNVQRDFIIQTGDPTGTGRGGESIFGQLYGDQASFFEAEKVPRIKHKKKGTVSMVNNGSDQHGSQFLITTGENLDYLDGVHTVFGEVTEGMDIIKKINETFVDKDFVPYQDIRINHTVILDDPFDDPPDLLIPDRSPEPTREQLDSGRIGADEEIDDFKGRSAEEVEEIKAEKEAKTQAILLEMVGDLPDADIKPPENVLFVCKLNPVTTDEDLEIIFSRFGPIRSCEVIRDWKTGESLCYAFIEFEKEEDCEKAFFKMDNVLIDDRRIHVDFSQSVAKVKWKGKGGKYTKSDFKEYEKEQDKPPNLVLKDKVKPKQDTKYDLILDEQAEDSKSSHSHTSKKHKKKTHHCSEEKEDEDYMPIKNTNQDIYREMGFGHYEEEESCWEKQKSEKRDRTQNRSRSRSRERDGHYSNSHKSKYQTDLYERERSKKRDRSRSPKKSKDKEKSKYR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)