Documentos clave
SAB1411493
Sigma-Aldrich
Anti-NME5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
NM23-H5, NM23H5
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 24.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NME5(8382)
Inmunógeno
NME5 (NP_003542.1, 1 a.a. ~ 212 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEISMPPPQIYVEKTLAIIKPDIVDKEEEIQDIILRSGFTIVQRRKLRLSPEQCSNFYVEKYGKMFFPNLTAYMSSGPLVAMILARHKAISYWLELLGPNNSLVAKETHPDSLRAIYGTDDLRNALHGSNDFAAAEREIRFMFPEVIVEPIPIGQAAKDYLNLHIMPTLLEGLTELCKQKPADPLIWLADWLLKNNPNKPKLCHHPIVEEPY
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)