Documentos clave
SAB1411373
Sigma-Aldrich
Anti-TYMS antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 35.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TYMS(7298)
Descripción general
Thymidylate synthase catalyzes the methylation of deoxyuridylate to deoxythymidylate using 5,10-methylenetetrahydrofolate (methylene-THF) as a cofactor. This function maintains the dTMP (thymidine-5-prime monophosphate) pool critical for DNA replication and repair. The enzyme has been of interest as a target for cancer chemotherapeutic agents. It is considered to be the primary site of action for 5-fluorouracil, 5-fluoro-2-prime-deoxyuridine, and some folate analogs. Expression of this gene and that of a naturally occuring antisense transcript rTSalpha (GeneID:55556) vary inversely when cell-growth progresses from late-log to plateau phase. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
TYMS (AAH13919.1, 1 a.a. ~ 313 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPVAGSELPRRPLPPAAQERDAEPRPPHGELQYLGQIQHILRCGVRKDDRTGTGTLSVFGMQARYSLRDEFPLLTTKRVFWKGVLEELLWFIKGSTNAKELSSKGVKIWDANGSRDFLDSLGFSTREEGDLGPVYGFQWRHFGAEYRDMESDYSGQGVDQLQRVIDTIKTNPDDRRIIMCAWNPRDLPLMALPPCHALCQFYVVNSELSCQLYQRSGDMGLGVPFNIASYALLTYMIAHITGLKPGDFIHTLGDAHIYLNHIEPLKIQLQREPRPFPKLRILRKVEKIDDFKAEDFQIEGYNPHPTIKMEMAV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)