Documentos clave
SAB1411281
Sigma-Aldrich
Anti-ACD antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PIP1, PTOP, TINT1, TPP1
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 57.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACD(65057)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes a protein that is involved in telomere function. This protein is one of six core proteins in the telosome/shelterin telomeric complex, which functions to maintain telomere length and to protect telomere ends. Through its interaction with other components, this protein plays a key role in the assembly and stabilization of this complex, and it mediates the access of telomerase to the telomere. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. This gene, which is also referred to as TPP1, is distinct from the unrelated TPP1 gene on chromosome 11, which encodes tripeptidyl-peptidase I. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ACD (AAH16904.1, 1 a.a. ~ 544 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPGRCQSDAAMRVNGPASRAPAGWTSGSLHTGPRAGRPRAQARGVRGRGLLLRPRPAKELPLPRKGGAWAPAGNPGPLHPLGVAVGMAGSGRLVLRPWIRELILGSETPSSPRAGQLLEVLQDAEAAVAGPSHAPDTSDVGATLLVSDGTHSVRCLVTREALDTSDWEEKEFGFRGTEGRLLLLQDCGVHVQVAEGGAPAEFYLQVDRFSLLPTEQPRLRVPGCNQDLDVQKKLYDCLEEHLSESTSSNAGLSLSQLLDEMREDQEHQGALVCLAESCLTLEGPCTAPPVTHWAASRCKATGEAVYTVPSSMLCISENDQLILSSLGPCQRTQGPELPPPDPALQDLSLTLIASPPSSPSSSGTPALPGHMSSEESGTSISLLPALSLAAPDPGQRSSSQPSPAICSAPATLTPRSPHASRTPSSPLQSCTPSLSPRSHVPSPHQALVTRPQKPSLEFKEFVGLPCKNRPPFPRTGATRGAQEPCSVWEPPKRHRDGSAFQYEYEPPCTSLCARVQAARLPPQLMAWALHFLMDAQPGSEPTPM
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)