Documentos clave
SAB1411278
Sigma-Aldrich
Anti-BMP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BMP2A
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 43.56 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BMP2(650)
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the transforming growth factor-beta (TGFB) superfamily. The encoded protein acts as a disulfide-linked homodimer and induces bone and cartilage formation. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
BMP2 (AAI48690.1, 1 a.a. ~ 396 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVAGTRCLLALLLPQVLLGGAAGLVPELGRRKFAAASSGRPSSQPSDEVLSEFELRLLSMFGLKQRPTPSRDAVVPPYMLDLYRRHSGQPGSPAPDHRLERAASRANTVRSFHHEESLEELPETSGKTTRRFFFNLSSIPTEEFITSAELQVFREQMQDALGNNSSFHHRINIYEIIKPATANSKFPVTRLLDTRLVNQNASRWESFDVTPAVMRWTAQGHANHGFVVEVAHLEEKQGVSKRHVRISRSLHQDEHSWSQIRPLLVTFGHDGKGHPLHKREKRQAKHKQRKRLKSSCKRHPLYVDFSDVGWNDWIVAPPGYHAFYCHGECPFPLADHLNSTNHAIVQTLVNSVNSKIPKACCVPTELSAISMLYLDENEKVVLKNYQDMVVEGCGCR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xuliang Liu et al.
Molecular medicine reports, 12(5), 6547-6554 (2015-09-10)
Bone morphogenetic proteins (BMPs) belong to the transforming growth factor superfamily and have been implicated in chondrogenesis and neuronal differentiation. In order to examine the function of bone morphogenetic protein 2 (BMP‑2) on the differentiation of nitrergic enteric neurons in
Yungang Wu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 18(1), 163-171 (2019-07-02)
The present study aimed to explore the potential of combined treatment with mesenchymal stem cells (MSCs) and danshen for angiogenesis and bone regeneration in a rabbit model of avascular necrosis of femoral head (ANFH). A rabbit model of ANFH was