Documentos clave
SAB1411207
Sigma-Aldrich
Anti-RPN2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
RIBIIR, RPN-II, RPNII, SWP1
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 69.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RPN2(6185)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes a type I integral membrane protein found only in the rough endoplasmic reticulum. The encoded protein is part of an N-oligosaccharyl transferase complex that links high mannose oligosaccharides to asparagine residues found in the Asn-X-Ser/Thr consensus motif of nascent polypeptide chains. This protein is similar in sequence to the yeast oligosaccharyl transferase subunit SWP1. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RPN2 (NP_002942.2, 1 a.a. ~ 631 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPPGSSTVFLLALTIIASTWALTPTHYLTKHDVERLKASLDRPFTNLESAFYSIVGLSSLGAQVPDAKKACTYIRSNLDPSNVDSLFYAAQASQALSGCEISISNETKDLLLAAVSEDSSVTQIYHAVAALSGFGLPLASQEALSALTARLSKEETVLATVQALQTASHLSQQADLRSIVEEIEDLVARLDELGGVYLQFEEGLETTALFVAATYKLMDHVGTEPSIKEDQVIQLMNAIFSKKNFESLSEAFSVASAAAVLSHNRYHVPVVVVPEGSASDTHEQAILRLQVTNVLSQPLTQATVKLEHAKSVASRATVLQKTSFTPVGDVFELNFMNVKFSSGYYDFLVEVEGDNRYIANTVELRVKISTEVGITNVDLSTVDKDQSIAPKTTRVTYPAKAKGTFIADSHQNFALFFQLVDVNTGAELTPHQTFVRLHNQKTGQEVVFVAEPDNKNVYKFELDTSERKIEFDSASGTYTLYLIIGDATLKNPILWNVADVVIKFPEEEAPSTVLSQNLFTPKQEIQHLFREPEKRPPTVVSNTFTALILSPLLLLFALWIRIGANVSNFTFAPSTIIFHLGHAAMLGLMYVYWTQLNMFQTLKYLAILGSVTFLAGNRMLAQQAVKRTAH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)