Documentos clave
SAB1411091
Sigma-Aldrich
Anti-APOM antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
G3a, HSPC336, MGC22400, NG20
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 21.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APOM(55937)
Descripción general
The protein encoded by this gene is an apolipoprotein and member of the lipocalin protein family. It is found associated with high density lipoproteins and to a lesser extent with low density lipoproteins and triglyceride-rich lipoproteins. The encoded protein is secreted through the plasma membrane but remains membrane-bound, where it is involved in lipid transport. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene, but only one of them has been fully characterized. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
APOM (NP_061974.2, 1 a.a. ~ 188 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFHQIWAALLYFYGIILNSIYQCPEHSQLTTLGVDGKEFPEVHLGQWYFIAGAAPTKEELATFDPVDNIVFNMAAGSAPMQLHLRATIRMKDGLCVPRKWIYHLTEGSTDLRTEGRPDMKTELFSSSCPGGIMLNETGQGYQRFLLYNRSPHPPEKCVEEFKSLTSCLDSKAFLLTPRNQEACELSNN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)