Documentos clave
SAB1411083
Sigma-Aldrich
Anti-CENPN antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BM039, C16orf60, CENP-N, FLJ13607, FLJ22660
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 24.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CENPN(55839)
Descripción general
The centromere is a specialized chromatin domain, present throughout the cell cycle, that acts as a platform on which the transient assembly of the kinetochore occurs during mitosis. All active centromeres are characterized by the presence of long arrays of nucleosomes in which CENPA (MIM 117139) replaces histone H3 (see MIM 601128). CENPN is an additional factor required for centromere assembly (Foltz et al., 2006 [PubMed 16622419]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
CENPN (NP_060925.1, 1 a.a. ~ 204 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDETVAEFIKRTILKIPMNELTTILKAWDFLSENQLQTVNFRQRKESVVQHLIHLCEEKRASISDAALLDIIYMQFHQHQKVWDVFQMSKGPGEDVDLFDMKQFKNSFKKILQRALKNVTVSFRETEENAVWIRIAWGTQYTKPNQYKPTYVVYYSQTPYAFTSSSMLRRNTPLLGQELEATGKIYLRQEEIILDITEMKKACN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)