Documentos clave
SAB1411057
Sigma-Aldrich
Anti-PPT1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CLN1, INCL, PPT
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 34.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPT1(5538)
Categorías relacionadas
Descripción general
Palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT1) is a lysosomal enzyme 1) It is mapped to human chromosome 1p34.2 and has eight exons. It is depalmitoylation enzyme with a signal sequence and is targeted to lysosomes through mannose 6-phosphate receptor pathway. It is also localized in axons, synaptic vesicles and synaptosomes of neurons.
Inmunógeno
PPT1 (NP_000301.1, 1 a.a. ~ 306 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASPGCLWLLAVALLPWTCASRALQHLDPPAPLPLVIWHGMGDSCCNPLSMGAIKKMVEKKIPGIYVLSLEIGKTLMEDVENSFFLNVNSQVTTVCQALAKDPKLQQGYNAMGFSQGGQFLRAVAQRCPSPPMINLISVGGQHQGVFGLPRCPGESSHICDFIRKTLNAGAYSKVVQERLVQAEYWHDPIKEDVYRNHSIFLADINQERGINESYKKNLMALKKFVMVKFLNDSIVDPVDSEWFGFYRSGQAKETIPLQETSLYTQDRLGLKEMDNAGQLVFLATEGDHLQLSEEWFYAHIIPFLG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT1) functions to remove fatty acid associated with lipid-modified proteins from the cysteine residues. Mutations in the CLN1 or the PPT1 gene is implicated in the cognitive and motor decline disorder in infants called the infantile neuronal ceroid lipofuscinosis. PPT1 is glycosylated and is essential for its functionality.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Experimental therapies in the neuronal ceroid lipofuscinoses
Neverman NJ, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1852(10), 2292-2300 (2015)
Structural basis of neuronal ceroid lipofuscinosis 1
Ohno K, et al.
Brain & Development, 32(7), 524-530 (2010)
Reversible cysteine acylation regulates the activity of human palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT1)
Segal-Salto M, et al.
Testing, 11(1), e0146466-e0146466 (2016)