Documentos clave
SAB1411019
Sigma-Aldrich
Anti-MRPL16 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ20484, L16mt, MRP-L16, PNAS-111
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 28.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MRPL16(54948)
Descripción general
Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA. Among different species, the proteins comprising the mitoribosome differ greatly in sequence, and sometimes in biochemical properties, which prevents easy recognition by sequence homology. This gene encodes a 39S subunit protein. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MRPL16 (NP_060310.1, 1 a.a. ~ 251 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWRLLARASAPLLRVPLSDSWALLPASAGVKTLLPVPSFEDVSIPEKPKLRFIERAPLVPKVRREPKNLSDIRGPSTEATEFTEGNFAILALGGGYLHWGHFEMMRLTINRSMDPKNMFAIWRVPAPFKPITRKSVGHRMGGGKGAIDHYVTPVKAGRLVVEMGGRCEFEEVQGFLDQVAHKLPFAAKAVSRGTLEKMRKDQEERERNNQNPWTFERIATANMLGIRKVLSPYDLTHKGKYWGKFYMPKRV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)