Documentos clave
SAB1411018
Sigma-Aldrich
Anti-SARS2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ20450, SARS, SARSM, SERS, SYS, SerRSmt, mtSerRS
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 58.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SARS2(54938)
Descripción general
This gene encodes the mitochondrial seryl-tRNA synthethase precursor, a member of the class II tRNA synthetase family. The mature enzyme catalyzes the ligation of Serine to tRNA(Ser) and participates in the biosynthesis of selenocysteinyl-tRNA(sec) in mitochondria. The enzyme contains an N-terminal tRNA binding domain and a core catalytic domain. It functions in a homodimeric form, which is stabilized by tRNA binding. This gene is regulated by a bidirectional promoter that also controls the expression of mitochondrial ribosomal protein S12. Both genes are within the critical interval for the autosomal dominant deafness locus DFNA4 and might be linked to this disease. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SARS2 (NP_060297.1, 1 a.a. ~ 518 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAASMARRLWPLLTRRGFRPRGGCISNDSPRRSFTTEKRNRNLLYEYAREGYSALPQLDIERFCACPEEAAHALELRKGELRSADLPAIISTWQELRQLQEQIRSLEEEKAAVTEAVRALLANQDSGEVQQDPKYQGLRARGREIRKELVHLYPREAQLEEQFYLQALKLPNQTHPDVPVGDESQARVLHMVGDKPVFSFQPRGHLEIGEKLDIIRQKRLSHVSGHRSYYLRGAGALLQHGLVNFTFNKLLRRGFTPMTVPDLLRGAVFEGCGMTPNANPSQIYNIDPARFKDLNLAGTAEVGLAGYFMDHTVAFRDLPVRMVCSSTCYRAETNTGQEPRGLYRVHHFTKVEMFGVTGPGLEQSSQLLEEFLSLQMEILTELGLHFRVLDMPTQELGLPAYRKFDIEAWMPGRGRFGEVTSASNCTDFQSRRLHIMFQTEAGELQFAHTVNATACAVPRLLIALLESNQQKDGSVLVPPALQSYLGTDRITAPTHVPLQYIGPNQPRKPGLPGQPAVS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)