Documentos clave
SAB1410855
Sigma-Aldrich
Anti-ODC1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 51.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ODC1(4953)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
WH0004953M1E7909MABS36
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
UniProt accession no.
P11926
UniProt accession no.
P11926
UniProt accession no.
O14980
UniProt accession no.
P11926
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Descripción general
Ornithine decarboxylase 1 (ODC1) is encoded by the gene mapped to human chromosome 2p25.
Inmunógeno
ODC1 (NP_002530.1, 1 a.a. ~ 461 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNNFGNEEFDCHFLDEGFTAKDILDQKINEVSSSDDKDAFYVADLGDILKKHLRWLKALPRVTPFYAVKCNDSKAIVKTLAATGTGFDCASKTEIQLVQSLGVPPERIIYANPCKQVSQIKYAANNGVQMMTFDSEVELMKVARAHPKAKLVLRIATDDSKAVCRLSVKFGATLRTSRLLLERAKELNIDVVGVSFHVGSGCTDPETFVQAISDARCVFDMGAEVGFSMYLLDIGGGFPGSEDVKLKFEEITGVINPALDKYFPSDSGVRIIAEPGRYYVASAFTLAVNIIAKKIVLKEQTGSDDEDESSEQTFMYYVNDGVYGSFNCILYDHAHVKPLLQKRPKPDEKYYSSSIWGPTCDGLDRIVERCDLPEMHVGDWMLFENMGAYTVAAASTFNGFQRPTIYYVMSGPAWQLMQQFQNPDFPPEVEEQDASTLPVSCAWESGMKRHRAACASASINV
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ornithine decarboxylase 1 (ODC1) acts as a rate-limiting enzyme in polyamine synthesis. ODC plays an essential role in cell growth, proliferation, transformation and angiogenesis. Upregulated expression of the protein has been observed in hepatocellular carcinoma (HCC), colorectal tumors and polyps.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Targeting ODC1 inhibits tumor growth through reduction of lipid metabolism in human hepatocellular carcinoma.
Choi Y
Biochemical and Biophysical Research Communications, 478, 1674-1681 (2016)
Two chromosomal locations for human ornithine decarboxylase gene sequences and elevated expression in colorectal neoplasia.
Radford DM
Cancer Research, 50, 6146-6153 (1990)
Downregulation of tumstatin expression by overexpression of ornithine decarboxylase.
Wang W
Oncology Reports, 30, 2042-2048 (2013)