Documentos clave
SAB1410841
Sigma-Aldrich
Anti-ATP1B3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ATPB-3, CD298, FLJ29027
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 31.5 kDa
reactividad de especies
human, rat
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATP1B3(483)
Descripción general
ATPase Na+/K+ transporting subunit Β 3 (ATP1B3) is a 43kDa protein, encoded by the gene mapped to human chromosome 3q23. The encoded protein is a member of subfamily of Na+/K+ -ATPases.
Inmunógeno
ATP1B3 (NP_001670.1, 1 a.a. ~ 279 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTKNEKKSLNQSLAEWKLFIYNPTTGEFLGRTAKSWGLILLFYLVFYGFLAALFSFTMWVMLQTLNDEVPKYRDQIPSPGLMVFPKPVTALEYTFSRSDPTSYAGYIEDLKKFLKPYTLEEQKNLTVCPDGALFEQKGPVYVACQFPISLLQACSGMNDPDFGYSQGNPCILVKMNRIIGLKPEGVPRIDCVSKNEDIPNVAVYPHNGMIDLKYFPYYGKKLHVGYLQPLVAVQVSFAPNNTGKEVTVECKIDGSANLKSQDDRDKFLGRVMFKITARA
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ATPase Na+/K+ transporting subunit Β 3 (ATP1B3) suppress enterovirus 71 (EV71) replication by elevating the production of type-I interferons, which might act as a potential target in treatment of EV71 infection. The encoded protein is also involved in the regulation of the immune response. Experimental study suggest that ATP1B3 can control restriction of HIV-1 production and nuclear factor Κ B (NF-ΚB) activation in a bone marrow stromal cell antigen 2 (BST-2) dependent manner. Elevated expression of ATP1B3 has been observed in colon and lung cancer.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Identification and characterization of angiogenesis targets through proteomic profiling of endothelial cells in human cancer tissues.
Mesri M
PLoS ONE, 8 (2013)
ATP1B3: a virus-induced host factor against EV71 replication by up-regulating the production of type-I interferons.
Lu Y
Virology, 496, 28-34 (2016)
Genetic markers associated with early cancer-specific mortality following prostatectomy.
Liu W
Cancer, 119, 2405-2412 (2013)