Documentos clave
SAB1410835
Sigma-Aldrich
Anti-NEK3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HSPK36, MGC29949
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 57.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEK3(4752)
Descripción general
This gene encodes a member of the NimA (never in mitosis A) family of serine/threonine protein kinases. The encoded protein differs from other NimA family members in that it is not cell cycle regulated and is found primarily in the cytoplasm. The kinase is activated by prolactin stimulation, leading to phosphorylation of VAV2 guanine nucleotide exchange factor, paxillin, and activation of the RAC1 GTPase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene
Inmunógeno
NEK3 (NP_002489.1, 1 a.a. ~ 506 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDDYMVLRMIGEGSFGRALLVQHESSNQMFAMKEIRLPKSFSNTQNSRKEAVLLAKMKHPNIVAFKESFEAEGHLYIVMEYCDGGDLMQKIKQQKGKLFPEDMILNWFTQMCLGVNHIHKKRVLHRDIKSKNIFLTQNGKVKLGDFGSARLLSNPMAFACTYVGTPYYVPPEIWENLPYNNKSDIWSLGCILYELCTLKHPFQANSWKNLILKVCQGCISPLPSHYSYELQFLVKQMFKRNPSHRPSATTLLSRGIVARLVQKCLPPEIIMEYGEEVLEEIKNSKHNTPRKKTNPSRIRIALGNEASTVQEEEQDRKGSHTDLESINENLVESALRRVNREEKGNKSVHLRKASSPNLHRRQWEKNVPNTALTALENASILTSSLTAEDDRGGSVIKYSKNTTRKQWLKETPDTLLNILKNADLSLAFQTYTIYRPGSEGFLKGPLSEETEASDSVDGGHDSVILDPERLEPGLDEEDTDFEEEDDNPDWVSELKKRAGWQGLCDR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)