SAB1410598
Anti-GUK1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GMK
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 21.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Inmunógeno
Sequence
MSGPRPVVLSGPSGAGKSTLLKRLLQEHSGIFGFSVSHTTRNPRPGEENGKDYYFVTREVMQRDIAAGDFIEHAEFSGNLYGTSKVAVQAVQAMNRICVLDVDLQGVRNIKATDLRPIYISVQPPSLHVLEQRLRQRNTETEESLVKRLAAAQADMESSKEPGLFDVVIINDSLDQAYAELKEALSEEIKKAQRTGA
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)