Documentos clave
SAB1410583
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AAC3, ANT3, ANT3Y, MGC17525
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 32.9 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC25A6(293)
Descripción general
This gene is a member of the mitochondrial carrier subfamily of solute carrier protein genes. The product of this gene functions as a gated pore that translocates ADP from the mitochondrial matrix into the cytoplasm. The protein is implicated in the function of the permability transition pore complex (PTPC), which regulates the release of mitochondrial products that induce apoptosis. The human genome contains several non-transcribed pseudogenes of this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SLC25A6 (AAH14775.1, 1 a.a. ~ 298 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTEQAISFAKDFLAGGIAAAISKTAVAPIERVKLLLQVQHASKQIAADKQYKGIVDCIVRIPKEQGVLSFWRGNLANVIRYFPTQALNFAFKDKYKQIFLGGVDKHTQFWRYFAGNLASGGAAGATSLCFVYPLDFARTRLAADVGKSGTEREFRGLGDCLVKITKSDGIRGLYQGFSVSVQGIIIYRAAYFGVYDTAKGMLPDPKNTHIVVSWMIAQTVTAVAGVVSYPFDTVRRRMMMQFGRKGADIMYTGTVDCWRKIFRDEGGKAFFKGAWSNVLRGMGGAFVLVLYDELKKVI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)