Documentos clave
SAB1410539
Sigma-Aldrich
Anti-PDCD4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
H731, MGC33046, MGC33047
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 51.8 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDCD4(27250)
Descripción general
This gene encodes a protein localized to the nucleus in proliferating cells. Expression of this gene is modulated by cytokines in natural killer and T cells. The gene product is thought to play a role in apoptosis but the specific role has not yet been determined. Two transcripts encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PDCD4 (AAH26104.1, 1 a.a. ~ 469 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDVENEQILNVNPADPDNLSDSLFSGDEENAGTEEVKNEINGNWISAYSINEARINAKAKRRLRKNSSRDSGRGDSVSDSGSDALRSGLTVPTSPKGRLLDRRSRSGKGRGLPKKGGAGGKGVWGTPGQVYDVEEVDVKDPNYDDDQENCVYETVVLPLDERAFEKTLTPIIQEYFEHGDTNEVAEMLRDLNLGEMKSGVPVLAVSLALEGKASHREMTSKLLSDLCGTVMSTTDVEKSFDKLLKDLPELALDTPRAPQLVGQFIARAVGDGILCNTYIDSYKGTVDCVQARAALDKATVLLSMSKGGKRKDSVWGSGGGQQSVNHLVKEIDMLLKEYLLSGDISEAEHCLKELEVPHFHHELVYEAIIMVLESTGESTFKMILDLLKSLWKSSTITVDQMKRGYERIYNEIPDINLDVPHSYSVLERFVEECFQAGIISKQLRDLCPSRGRKRFVSEGDGGRLKPESY
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)