Documentos clave
SAB1410520
Sigma-Aldrich
Anti-BSCL2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GNG3LG, HMN5, MGC4694, SPG17
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 44.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BSCL2(26580)
Descripción general
This gene encodes protein seipin, which is located in the endoplasmic reticulum and may be important for lipid droplet morphology. Mutations in this gene have been associated with congenital generalized lipodystrophy type 2 or Berardinelli-Seip syndrome, a rare autosomal recessive disease characterized by a near absence of adipose tissue and severe insulin resistance. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
BSCL2 (AAH09866.2, 1 a.a. ~ 400 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVNDPPVPALLWAQEVGQVLAGRARRLLLQFGVLFCTILLLLWVSVFLYGSFYYSYMPTVSHLSPVHFYYRTDCDSSTTSLCSFPVANVSLTKGGRDRVLMYGQPYRVTLELELPESPVNQDLGMFLVTISCYTRGGRIISTSSRSVMLHYRSDLLQMLDTLVFSSLLLFGFAEQKQLLEVELYADYRENSYVPTTGAIIEIHSKRIQLYGAYLRIHAHFTGLRYLLYNFPMTCAFIGVASNFTFLSVIVLFSYMQWVWGGIWPRHRFSLQVNIRKRDNSRKEVQRRISAHQPGAGPEGQEESTPQSDVTEDGESPEDPSGTEGQLSEEEKPDQQPLSGEEELEPEASDGSGSWEDAALLTEANLPAPAPASASAPVLETLGSSEPAGGALRQRPTCSSS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)