Documentos clave
SAB1410483
Sigma-Aldrich
Anti-RCHY1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ARNIP, CHIMP, DKFZp586C1620, PIRH2, PRO1996, RNF199, ZNF363, hARNIP
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 29 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RCHY1(25898)
Descripción general
The protein encoded by this gene has ubiquitin-protein ligase activity. This protein binds with p53 and promotes the ubiquitin-mediated proteosomal degradation of p53. This gene is oncogenic because loss of p53 function contributes directly to malignant tumor development. Transcription of this gene is regulated by p53. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RCHY1 (NP_001009922.1, 1 a.a. ~ 252 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAATAREDGASGQERGQRGCEHYDRGCLLKAPCCDKLYTCRLCHDNNEDHQLDRFKVKEVQCINCEKIQHAQQTCEECSTLFGEYYCDICHLFDKDKKQYHCENCGICRIGPKEDFFHCLKCNLCLAMNLQGRHKCIENVSRQNCPICLEDIHTSRVVAHVLPCGHLLHRGYRCPLCMHSALDMTRYWRQLDDEVAQTPMPSEYQNMTVDILCNDCNGRSTVQFHILGMKCKICESYNTAQAGGRRISLDQQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)