Documentos clave
SAB1410445
Sigma-Aldrich
Anti-AIPL1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AIPL2, LCA4
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 43.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AIPL1(23746)
Descripción general
Leber congenital amaurosis (LCA) accounts for at least 5% of all inherited retinal disease and is the most severe inherited retinopathy with the earliest age of onset. Individuals affected with LCA are diagnosed at birth or in the first few months of life with severely impaired vision or blindness, nystagmus and an abnormal or flat electroretinogram. The photoreceptor/pineal -expressed gene, AIPL1, encoding aryl-hydrocarbon interacting protein-like 1, was mapped within the LCA4 candidate region. The protein contains three tetratricopeptide motifs, consistent with nuclear transport or chaperone activity. AIPL1 mutations may cause approximately 20% of recessive LCA. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
AIPL1 (NP_055151.3, 1 a.a. ~ 384 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDAALLLNVEGVKKTILHGGTGELPNFITGSRVIFHFRTMKCDEERTVIDDSRQVGQPMHIIIGNMFKLEVWEILLTSMRVHEVAEFWCDTIHTGVYPILSRSLRQMAQGKDPTEWHVHTCGLANMFAYHTLGYEDLDELQKEPQPLVFVIELLQVDAPSDYQRETWNLSNHEKMKAVPVLHGEGNRLFKLGRYEEASSKYQEAIICLRNLQTKEKPWEVQWLKLEKMINTLILNYCQCLLKKEEYYEVLEHTSDILRHHPGIVKAYYVRARAHAEVWNEAEAKADLQKVLELEPSMQKAVRRELRLLENRMAEKQEEERLRCRNMLSQGATQPPAEPPTEPPAQSSTEPPAEPPTAPSAELSAGPPAEPATEPPPSPGHSLQH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)