Documentos clave
SAB1410444
Sigma-Aldrich
Anti-BHMT2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ20001
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 40.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BHMT2(23743)
Descripción general
Homocysteine is a sulfur-containing amino acid that plays a crucial role in methylation reactions. Transfer of the methyl group from betaine to homocysteine creates methionine, which donates the methyl group to methylate DNA, proteins, lipids, and other intracellular metabolites. The protein encoded by this gene is one of two methyl transferases that can catalyze the transfer of the methyl group from betaine to homocysteine. Anomalies in homocysteine metabolism have been implicated in disorders ranging from vascular disease to neural tube birth defects such as spina bifida. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
BHMT2 (NP_060084.2, 1 a.a. ~ 363 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPAGRPGAKKGILERLESGEVVIGDGSFLITLEKRGYVKAGLWTPEAVIEHPDAVRQLHMEFLRAGSNVMQTFTFSASEDNMESKWEDVNAAACDLAREVAGKGDALVAGGICQTSIYKYQKDEARIKKLFRQQLEVFAWKNVDFLIAEYFEHVEEAVWAVEVLKESDRPVAVTMCIGPEGDMHDITPGECAVRLVKAGASIVGVNCRFGPDTSLKTMELMKEGLEWAGLKAHLMVQPLGFHAPDCGKEGFVDLPEYPFGLESRVATRWDIQKYAREAYNLGVRYIGGCCGFEPYHIRAIAEELAPERGFLPPASEKHGSWGSGLDMHTKPWIRARARREYWENLLPASGRPFCPSLSKPDF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)