Documentos clave
SAB1410366
Sigma-Aldrich
Anti-FANCC antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FA3, FAC, FACC, FLJ14675
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 63.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FANCC(2176)
Descripción general
The Fanconi anemia complementation group (FANC) currently includes FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1 (also called BRCA2), FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCJ (also called BRIP1), FANCL, FANCM and FANCN (also called PALB2). The previously defined group FANCH is the same as FANCA. Fanconi anemia is a genetically heterogeneous recessive disorder characterized by cytogenetic instability, hypersensitivity to DNA crosslinking agents, increased chromosomal breakage, and defective DNA repair. The members of the Fanconi anemia complementation group do not share sequence similarity; they are related by their assembly into a common nuclear protein complex. This gene encodes the protein for complementation group C. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
FANCC (NP_000127.2, 1 a.a. ~ 558 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAQDSVDLSCDYQFWMQKLSVWDQASTLETQQDTCLHVAQFQEFLRKMYEALKEMDSNTVIERFPTIGQLLAKACWNPFILAYDESQKILIWCLCCLINKEPQNSGQSKLNSWIQGVLSHILSALRFDKEVALFTQGLGYAPIDYYPGLLKNMVLSLASELRENHLNGFNTQRRMAPERVASLSRVCVPLITLTDVDPLVEALLICHGREPQEILQPEFFEAVNEAILLKKISLPMSAVVCLWLRHLPSLEKAMLHLFEKLISSERNCLRRIECFIKDSSLPQAACHPAIFRVVDEMFRCALLETDGALEIIATIQVFTQCFVEALEKASKQLRFALKTYFPYTSPSLAMVLLQDPQDIPRGHWLQTLKHISELLREAVEDQTHGSCGGPFESWFLFIHFGGWAEMVAEQLLMSAAEPPTALLWLLAFYYGPRDGRQQRAQTMVQVKAVLGHLLAMSRSSSLSAQDLQTVAGQGTDTDLRAPAQQLIRHLLLNFLLWAPGGHTIAWDVITLMAHTAEITHEIIGFLDQTLYRWNRLGIESPRSEKLARELLKELRTQV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)