Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1410348
Sigma-Aldrich
Anti-ETS1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ETS-1, EWSR2, FLJ10768
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 50.4 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ETS1(2113)
Descripción general
ETS transcriptions factors, such as ETS1, regulate numerous genes and are involved in stem cell development, cell senescence and death, and tumorigenesis. The conserved ETS domain within these proteins is a winged helix-turn-helix DNA-binding domain that recognizes the core consensus DNA sequence GGAA/T of target genes (Dwyer et al., 2007 [PubMed 17986575]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
ETS1 (NP_005229.1, 1 a.a. ~ 441 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKAAVDLKPTLTIIKTEKVDLELFPSPDMECADVPLLTPSSKEMMSQALKATFSGFTKEQQRLGIPKDPRQWTETHVRDWVMWAVNEFSLKGVDFQKFCMNGAALCALGKDCFLELAPDFVGDILWEHLEILQKEDVKPYQVNGVNPAYPESRYTSDYFISYGIEHAQCVPPSEFSEPSFITESYQTLHPISSEELLSLKYENDYPSVILRDPLQTDTLQNDYFAIKQEVVTPDNMCMGRTSRGKLGGQDSFESIESYDSCDRLTQSWSSQSSFNSLQRVPSYDSFDSEDYPAALPNHKPKGTFKDYVRDRADLNKDKPVIPAAALAGYTGSGPIQLWQFLLELLTDKSCQSFISWTGDGWEFKLSDPDEVARRWGKRKNKPKMNYEKLSRGLRYYYDKNIIHKTAGKRYVYRFVCDLQSLLGYTPEELHAMLDVKPDADE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)