Documentos clave
SAB1410341
Sigma-Aldrich
Anti-AK2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ADK2
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 26.5 kDa
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AK2(204)
Descripción general
Adenylate kinases are involved in regulating the adenine nucleotide composition within a cell by catalyzing the reversible transfer of phosphate groups among adenine nucleotides. Three isozymes of adenylate kinase, namely 1, 2, and 3, have been identified in vertebrates; this gene encodes isozyme 2. Expression of these isozymes is tissue-specific and developmentally regulated. Isozyme 2 is localized in the mitochondrial intermembrane space and may play a role in apoptosis. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
AK2 (NP_001616.1, 1 a.a. ~ 239 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPSVPAAEPEYPKGIRAVLLGPPGAGKGTQAPRLAENFCVCHLATGDMLRAMVASGSELGKKLKATMDAGKLVSDEMVVELIEKNLETPLCKNGFLLDGFPRTVRQAEMLDDLMEKRKEKLDSVIEFSIPDSLLIRRITGRLIHPKSGRSYHEEFNPPKEPMKDDITGEPLIRRSDDNEKALKIRLQAYHTQTTPLIEYYRKRGIHSAIDASQTPDVVFASILAAFSKATCKDLVMFI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)