Documentos clave
SAB1410339
Sigma-Aldrich
Anti-EPB41L1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
4.1N, DKFZp686H17242, KIAA0338, MGC11072
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 87.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EPB41L1(2036)
Descripción general
Erythrocyte membrane protein band 4.1 (EPB41) is a multifunctional protein that mediates interactions between the erythrocyte cytoskeleton and the overlying plasma membrane. The protein encoded by this gene is a neuronally-enriched protein that is structurally similar to EPB41. The encoded protein binds and stabilizes D2 and D3 dopamine receptors at the neuronal plasma membrane. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, but the full-length nature of only two of them has been determined. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
EPB41L1 (NP_818932.1, 1 a.a. ~ 779 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEEKDYSEADGLSERTTPSKAQKSPQKIAKKYKSAICRVTLLDASEYECEVEKHGRGQVLFDLVCEHLNLLEKDYFGLTFCDADSQKNWLDPSKEIKKQIRSSPWNFAFTVKFYPPDPAQLTEDITRYYLCLQLRADIITGRLPCSFVTHALLGSYAVQAELGDYDAEEHVGNYVSELRFAPNQTRELEERIMELHKTYRGMTPGEAEIHFLENAKKLSMYGVDLHHAKDSEGIDIMLGVCANGLLIYRDRLRINRFAWPKILKISYKRSNFYIKIRPGEYEQFESTIGFKLPNHRSAKRLWKVCIEHHTFFRLVSPEPPPKGFLVMGSKFRYSGRTQAQTRQASALIDRPAPFFERSSSKRYTMSRSLDGAEFSRPASVSENHDAGPDGDKRDEDGESGGQRSEAEEGEVRTPTKIKELKFLDKPEDVLLKHQASINELKRTLKEPNSKLIHRDRDWERERRLPSSPASPSPKGTPEKANERAGLREGSEEKVKPPRPRAPESDTGDEDQDQERDTVFLKDNHLAIERKCSSITVSSTSSLEAEVDFTVIGDYHGSAFEDFSRSLPELDRDKSDSDTEGLLFSRDLNKGAPSQDDESGGIEDSPDRGACSTPDMPQFEPVKTETMTVSSLAIRKKIEPEAVLQTRVSAMDNTQENSLKSGKGAAAMIPGPQTVATEIRSLSPIIGKDVLTSTYGATAETLSTSTTTHVTKTVKGGFSETRIEKRIIITGDEDVDQDQALALAIKEAKLQHPDMLVTKAVVYRETDPSPEERDKKPQES
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)