Documentos clave
SAB1410294
Sigma-Aldrich
Anti-DFFB antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CAD, CPAN, DFF-40, DFF2, DFF40
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 39.1 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DFFB(1677)
Descripción general
Apoptosis is a cell death process that removes toxic and/or useless cells during mammalian development. The apoptotic process is accompanied by shrinkage and fragmentation of the cells and nuclei and degradation of the chromosomal DNA into nucleosomal units. DNA fragmentation factor (DFF) is a heterodimeric protein of 40-kD (DFFB) and 45-kD (DFFA) subunits. DFFA is the substrate for caspase-3 and triggers DNA fragmentation during apoptosis. DFF becomes activated when DFFA is cleaved by caspase-3. The cleaved fragments of DFFA dissociate from DFFB, the active component of DFF. DFFB has been found to trigger both DNA fragmentation and chromatin condensation during apoptosis. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene but the biological validity of these variants has not been determined. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DFFB (NP_004393.1, 1 a.a. ~ 338 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLQKPKSVKLRALRSPRKFGVAGRSCQEVLRKGCLRFQLPERGSRLCLYEDGTELTEDYFPSVPDNAELVLLTLGQAWQGYVSDIRRFLSAFHEPQVGLIQAAQQLLCDEQAPQRQRLLADLLHNVSQNIAAETRAEDPPWFEGLESRFQSKSGYLRYSCESRIRSYLREVSSYPSTVGAEAQEEFLRVLGSMCQRLRSMQYNGSYFDRGAKGGSRLCTPEGWFSCQGPFDMDSCLSRHSINPYSNRESRILFSTWNLDHIIEKKRTIIPTLVEAIKEQDGREVDWEYFYGLLFTSENLKLVHIVCHKKTTHKLNCDPSRIYKPQTRLKRKQPVRKRQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)