Documentos clave
SAB1410226
Sigma-Aldrich
Anti-FBXO36 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ37592, FLJ41090, Fbx36
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 22.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FBXO36(130888)
Descripción general
Members of the F-box protein family, such as FBXO36, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
FBXO36 (AAH33935.1, 1 a.a. ~ 188 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASWLPETLFETVGQGPPPSKDYYQLLVTRSQVIFRWWKISLRSEYRSTKPGEAKETHEDFLENSHLQGQTALIFGARILDYVINFCKGKFDFLERLSDDLLLTIISYLDLEDIARLCQTSHRFAKLCMSDKLWEQIVQSTCDTITPDVRALAEDTGWRQLFFTNKLQLQRQLRKRKQKYGNLREKQP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)