Documentos clave
SAB1410206
Sigma-Aldrich
Anti-C1orf19 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C1orf19, sen15
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 18.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
tRNA splicing is a fundamental process required for cell growth and division. SEN15 is a subunit of the tRNA splicing endonuclease, which catalyzes the removal of introns, the first step in tRNA splicing (Paushkin et al., 2004 [PubMed 15109492]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
C1orf19 (NP_443197.1, 1 a.a. ~ 171 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEERGDSEPTPGCSGLGPGGVRGFGDGGGAPSWAPEDAWMGTHPKYLEMMELDIGDATQVYVAFLVYLDLMESKSWHEVNCVGLPELQLICLVGTEIEGEGLQTVVPTPITASLSHNRIREILKASRKLQGDPDLPMSFTLAIVESDSTIVYYKLTDGFMLPDPQNISLRR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)