Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1410157
Sigma-Aldrich
Anti-HNRNPUL1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
E1B-AP5, E1BAP5, FLJ12944, HNRPUL1
Seleccione un Tamaño
100 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 90.3 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
This gene encodes a nuclear RNA-binding protein of the heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) family. This protein binds specifically to adenovirus E1B-55kDa oncoprotein. It may play an important role in nucleocytoplasmic RNA transport, and its function is modulated by E1B-55kDa in adenovirus-infected cells. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Additional variants have also been found, but their full-length natures have not been determined. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
HNRNPUL1 (AAH27713.1, 1 a.a. ~ 804 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDVRRLKVNELREELQRRGLDTRGLKAELAERLQAALEAEEPDDERELDADDEPGRPGHINEEVETEGGSELEGTAQPPPPGLQPHAEPGGYSGPDGHYAMDNITRQNQFYDTQVIKQENESGYERRPLEMEQQQAYRPEMKTEMKQGAPTSFLPPEASQLKPDRQQFQSRKRPYEENRGRGYFEHREDRRGRSPQPPAEEDEDDFDDTLVAIDTYNCDLHFKVARDRSSGYPLTIEGFAYLWSGARASYGVRRGRVCFEMKINEEISVKHLPSTEPDPHVVRIGWSLDSCSTQLGEEPFSYGYGGTGKKSTNSRFENYGDKFAENDVIGCFADFECGNDVELSFTKNGKWMGIAFRIQKEALGGQALYPHVLVKNCAVEFNFGQRAEPYCSVLPGFTFIQHLPLSERIRGTVGPKSKAECEILMMVGLPAAGKTTWAIKHAASNPSKKYNILGTNAIMDKMRVMGLRRQRNYAGRWDVLIQQATQCLNRLIQIAARKKRNYILDQTNVYGSAQRRKMRPFEGFQRKAIVICPTDEDLKDRTIKRTDEEGKDVPDHAVLEMKANFTLPDVGDFLDEVLFIELQREEADKLVRQYNEEGRKAGPPPEKRFDNRGGGGFRGRGGGGGFQRYENRGPPGGNRGGFQNRGGGSGGGGNYRGGFNRSGGGGYSQNRWGNNNRDNNNSNNRGSYNRAPQQQPPPQQPPPPQPPPQQPPPPPSYSPARNPPGASTYNKNSNIPGSSANTSTPTVSSYSPPQTYPQPSYNQYQQYAQQWNQYYQNQGQWPPYYGNYDYGSYSGNTQGGTSTQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)