Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1409807
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IRX3 antibody produced in mouse
clone 3E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
IRX-1
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37.18 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IRX3(79191)
Descripción general
IRX3 is a member of the Iroquois homeobox gene family (see IRX1; MIM 606197) and plays a role in an early step of neural development (Bellefroid et al., 1998 [PubMed 9427753]). Members of this family appear to play multiple roles during pattern formation of vertebrate embryos (Lewis et al., 1999 [PubMed 10370142]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
IRX3 (NP_077312, 182 a.a. ~ 285 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RRRLKKENKMTWAPRSRTDEEGNAYGSEREEEDEEEDEEDCKRELELEEEELGGEEEDTGGEGLADDDEDEEIDLENLDGAATEPELSLAGAARRDGDLGLGPI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)