Documentos clave
SAB1409795
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WT1 antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GUD, WAGR, WIT-2, WT33
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 35.64 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WT1(7490)
Descripción general
This gene encodes a transcription factor that contains four zinc-finger motifs at the C-terminus and a proline/glutamine-rich DNA-binding domain at the N-terminus. It has an essential role in the normal development of the urogenital system, and it is mutated in a small subset of patients with Wilm′s tumors. Multiple transcript variants, resulting from alternative splicing at two coding exons, have been well characterized. There is also evidence for the use of non-AUG (CUG) translation initiation site upstream of, and in-frame with the first AUG, leading to additional isoforms. Authors of PMID:7926762 also provide evidence that WT1 mRNA undergoes RNA editing in human and rat, and that this process is tissue-restricted and developmentally regulated. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
WT1 (NP_000369.3, 349 a.a. ~ 439 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QDVRRVPGVAPTLVRSASETSEKRPFMCAYPGCNKRYFKLSHLQMHSRKHTGEKPYQCDFKDCERRFSRSDQLKRHQRRHTGVKPFQCKTC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)