SAB1409665
Anti-NMNAT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
NMNAT, PNAT-1, PNAT1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 31.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NMNAT1(64802)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MENSEKTEVVLLACGSFNPITNMHLRLFELAKDYMNGTGRYTVVKGIISPVGDAYKKKGLIPAYHRVIMAELATKNSKWVEVDTWESLQKEWKETLKVLRHHQEKLEASDCDHQQNSPTLERPGRKRKWTETQDSSQKKSLEPKTKAVPKVKLLCGADLLESFAVPNLWKSEDITQIVANYGLICVTRAGNDAQKFIYESDVLWKHRSNIHVVNEWIANDISSTKIRRALRRGQSIRYLVPDLVQEYIEKHNLYSSESEDRNAGVILAPLQRNTAEAKT
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable