Documentos clave
SAB1409574
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTK7 antibody produced in mouse
clone 4D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CCK4
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37.84 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTK7(5754)
Descripción general
Receptor protein tyrosine kinases transduce extracellular signals across the cell membrane. A subgroup of these kinases lack detectable catalytic tyrosine kinase activity but retain roles in signal transduction. The protein encoded by this gene is a member of this subgroup of tyrosine kinases and may function as a cell adhesion molecule. This gene is thought to be expressed in colon carcinomas but not in normal colon, and therefore may be a marker for or may be involved in tumor progression. Four transcript variants encoding four different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PTK7 (NP_002812, 36 a.a. ~ 145 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KQPSSQDALQGRRALLRCEVEAPGPVHVYWLLDGAPVQDTERRFAQGSSLSFAAVDRLQDSGTFQCVARDDVTGEEARSANASFNIKWIEAGPVVLKHPASEAEIQPQTQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)