Documentos clave
SAB1409549
Sigma-Aldrich
Anti-SLURP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ANUP, ARS, ArsB, LY6LS, MDM
Seleccione un Tamaño
50 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 11.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLURP1(57152)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the Ly6/uPAR family but lacks a GPI-anchoring signal sequence. It is thought that this secreted protein contains antitumor activity. Mutations in this gene have been associated with Mal de Meleda, a rare autosomal recessive skin disorder. This gene maps to the same chromosomal region as several members of the Ly6/uPAR family of glycoprotein receptors. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SLURP1 (NP_065160, 1 a.a. ~ 103 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASRWAVQLLLVAAWSMGCGEALKCYTCKEPMTSASCRTITRCKPEDTACMTTLVTVEAEYPFNQSPVVTRSCSSSCVATDPDSIGAAHLIFCCFRDLCNSEL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)