Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB1409510
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAND1 antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp434M1414, FLJ10114, FLJ10929, FLJ38691, FLJ90441, KIAA0829, TIP120, TIP120A
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.74 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG3κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CAND1(55832)
Inmunógeno
CAND1 (NP_060918, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASASYHISNLLEKMTSSDKDFRFMATNDLMTELQKDSIKLDDDSERKVVKMILKLLEDKNGEVQNLAVKCLGPLVSKVKEYQVETIVDTLCTNMLSDKE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)