SAB1409487
Monoclonal Anti-PPP2R2B antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
B55-BETA, FLJ95686, MGC24888, PP2A-B55BETA, PP2A-PR55B, PP2AB-BETA, PP2APR55-BETA, PR2AB-BETA, PR2AB55-BETA
Seleccione un Tamaño
490,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
490,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 74.25 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPP2R2B(5521)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MEEDIDTRKINNSFLRDHSYATEADIISTVEFNHTGELLATGDKGGRVVIFQREQESKNQVHRRGEYNVYSTFQSHEPEFDYLKSLEIEEKINKIRWLPQQNAAYFLLSTNDKTVKLWKVSERDKRPEGYNLKDEEGRLRDPATITTLRVPVLRPMDLMVEATPRRVFANAHTYHINSISVNSDYETYMSADDLRINLWNFEITNQSFNIVDIKPANMEELTEVITAAEFHPHHCNTFVYSSSKGTIRLCDMRASALCDRHTKFFEEPEDPSNRSFFSEIISSISDVKFSHSGRYIMTRDYLTVKVWDLNMENRPIETYQVHDYLRSKLCSLYENDCIFDKFECVWNGSDSVIMTGSYNNFFRMFDRNTKRDVTLEASRENSKPRAILKPRKVCVGGKRRKDEISVDSLDFSKKILHTAWHPSENIIAVAATNNLYIFQDKVN
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)