Documentos clave
SAB1409446
Sigma-Aldrich
Anti-PI3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ESI, MGC13613, SKALP, WAP3, WFDC14, cementoin
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 12.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PI3(5266)
Descripción general
This gene encodes an elastase-specific inhibitor that functions as an antimicrobial peptide against Gram-positive and Gram-negative bacteria. The protein contains a WAP-type four-disulfide core (WFDC) domain, and is thus a member of the WFDC domain family. Most WFDC gene members are localized to chromosome 20q12-q13 in two clusters: centromeric and telomeric. This gene belongs to the centromeric cluster. Expression of this gene is upgulated by bacterial lipopolysaccharides and cytokines. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PI3 (NP_002629.1, 1 a.a. ~ 117 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRASSFLIVVVFLIAGTLVLEAAVTGVPVKGQDTVKGRVPFNGQDPVKGQVSVKGQDKVKAQEPVKGPVSTKPGSCPIILIRCAMLNPPNRCLKDTDCPGIKKCCEGSCGMACFVPQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)