Documentos clave
SAB1409351
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATOX1 antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ATX1, HAH1, MGC138453, MGC138455
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 33.22 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATOX1(475)
Descripción general
This gene encodes a copper chaperone that plays a role in copper homeostasis by binding and transporting cytosolic copper to ATPase proteins in the trans-Golgi network for later incorporation to the ceruloplasmin. This protein also functions as an antioxidant against superoxide and hydrogen peroxide, and therefore, may play a significant role in cancer carcinogenesis. Because of its cytogenetic location, this gene represents a candidate gene for 5q-syndrome. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ATOX1 (NP_004036, 1 a.a. ~ 68 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPKHEFSVDMTCGGCAEAVSRVLNKLGGVKYDIDLPNKKVCIESEHSMDTLLATLKKTGKTVSYLGLE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)