Documentos clave
SAB1409221
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ID1 antibody produced in mouse
clone 5D9, ascites fluid, solution
Sinónimos:
ID, bHLHb24
Seleccione un Tamaño
200 μL
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5D9, monoclonal
Formulario
solution
mol peso
antigen 42.79 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ID1(3397)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a helix-loop-helix (HLH) protein that can form heterodimers with members of the basic HLH family of transcription factors. The encoded protein has no DNA binding activity and therefore can inhibit the DNA binding and transcriptional activation ability of basic HLH proteins with which it interacts. This protein may play a role in cell growth, senescence, and differentiation. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ID1 (AAH00613.1, 1 a.a. ~ 155 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKVASGSTATAAAGPSCALKAGKTASGAGEVVRCLSEQSVAISRCAGGAGARLPALLDEQQVNVLLYDMNGCYSRLKELVPTLPQNRKVSKVEILQHVIDYIRDLQLELNSESEVGTPGGRGLPVRAPLSTLNGEISALTAEAACVPADDRILCR
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)