Documentos
SAB1409172
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAX antibody produced in mouse
clone 3G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MCOP3, RX
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G8, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.96 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAX(30062)
Categorías relacionadas
Descripción general
Development of the vertebrate eye requires a series of steps including specification of the anterior neural plate, evagination of the optic vesicles from the ventral forebrain, and the cellular differentiation of the lens and retina. Homeobox-containing genes, including RAX, play a critical role in vertebrate and invertebrate eye formation (Mathers et al., 1997 [PubMed 9177348]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
RAX (NP_038463, 104 a.a. ~ 206 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KEPWEARPSPGLPVGPATGEAKLSEEEQPKKKHRRNRTTFTTYQLHELERAFEKSHYPDVYSREELAGKVNLPEVRVQVWFQNRRAKWRRQEKLEVSSMKLQD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable