SAB1409079
Monoclonal Anti-AMBP antibody produced in mouse
clone 4A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
EDC1, HCP, HI30, IATIL, ITI, ITIL, ITILC, UTI
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 38.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AMBP(259)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Mouse monoclonal antibody raised against a full length native AMBP.
Forma física
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable