SAB1409077
Monoclonal Anti-AMBP antibody produced in mouse
clone 1E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
EDC1, HCP, HI30, IATIL, ITI, ITIL, ITILC, UTI
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 38.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AMBP(259)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Mouse monoclonal antibody raised against a full length native AMBP.
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable