Documentos clave
SAB1408964
Sigma-Aldrich
Anti-EFNA2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ELF-1, EPLG6, HEK7-L, LERK6
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 23.43 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EFNA2(1943)
Descripción general
This gene encodes a member of the ephrin family. The protein is composed of a signal sequence, a receptor-binding region, a spacer region, and a hydrophobic region. The EPH and EPH-related receptors comprise the largest subfamily of receptor protein-tyrosine kinases and have been implicated in mediating developmental events, particularly in the nervous system. Based on their structures and sequence relationships, ephrins are divided into the ephrin-A (EFNA) class, which are anchored to the membrane by a glycosylphosphatidylinositol linkage, and the ephrin-B (EFNB) class, which are transmembrane proteins. Posttranslational modifications determine whether this protein localizes to the nucleus or the cytoplasm. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
EFNA2 (AAI48728.1, 1 a.a. ~ 213 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPAQRPLLPLLLLLLPLPPPPFARAEDAARANSDRYAVYWNRSNPRFHAGAGDDGGGYTVEVSINDYLDIYCPHYGAPLPPAERMEHYVLYMVNGEGHASCDHRQRGFKRWECNRPAAPGGPLKFSEKFQLFTPFSLGFEFRPGHEYYYISATPPNAVDRPCLRLKVYVRPTNETLYEAPEPIFTSNNSCSSPGGCRLFLSTIPVLWTLLGS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)