Documentos clave
SAB1408955
Sigma-Aldrich
Anti-DTNA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
D18S892E, DRP3, DTN, FLJ96209, LVNC1
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 77.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DTNA(1837)
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the dystrobrevin subfamily of the dystrophin family. This protein is a component of the dystrophin-associated protein complex (DPC), which consists of dystrophin and several integral and peripheral membrane proteins, including dystroglycans, sarcoglycans, syntrophins and alpha- and beta-dystrobrevin. The DPC localizes to the sarcolemma and its disruption is associated with various forms of muscular dystrophy. Mutations in this gene are associated with left ventricular noncompaction with congenital heart defects. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DTNA (NP_116757.2, 1 a.a. ~ 686 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIEDSGKRGNTMAERRQLFAEMRAQDLDRIRLSTYRTACKLRFVQKKCNLHLVDIWNVIEALRENALNNLDPNTELNVSRLEAVLSTIFYQLNKRMPTTHQIHVEQSISLLLNFLLAAFDPEGHGKISVFAVKMALATLCGGKIMDKLRYIFSMISDSSGVMVYGRYDQFLREVLKLPTAVFEGPSFGYTEQSARSCFSQQKKVTLNGFLDTLMSDPPPQCLVWLPLLHRLANVENVFHPVECSYCHSESMMGFRYRCQQCHNYQLCQDCFWRGHAGGSHSNQHQMKEYTSWKSPAKKLTNALSKSLSCASSREPLHPMFPDQPEKPLNLAHIVDTWPPRPVTSMNDTLFSHSVPSSGSPFITRSMLESSNRLDEEHRLIARYAARLAAESSSSQPPQQRSAPDISFTIDANKQQRQLIAELENKNREILQEIQRLRLEHEQASQPTPEKAQQNPTLLAELRLLRQRKDELEQRMSALQESRRELMVQLEGLMKLLKTQGAGSPRSSPSHTISRPIPMPIRSASACSTPTHTPQDSLTGVGGDVQEAFAQSSRRNLRNDLLVAADSITNTMSSLVKELNSEVGSETESNVDSEFARTQFEDLVPSPTSEKAFLAQIHARKPGYIHSGATTSTMRGDMVTEDADPYVQPEDENYENDSVRQLENELQMEEYLKQKLQDEAYQVSLQG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)