Documentos clave
SAB1408929
Sigma-Aldrich
Anti-DGAT2L3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AWAT1, DGA2
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.08 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the diacylglycerol acyltransferase family. It esterifies long chain (wax) alcohols with acyl-CoA-derived fatty acids to produce wax esters. Wax esters are enriched in sebum, suggesting that this enzyme plays a central role in lipid metabolism in skin. Consistent with this observation, this protein is predominantly expressed in the sebaceous gland of the skin. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DGAT2L3 (AAI53035.1, 1 a.a. ~ 328 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAHSKQPSHFQSLMLLQWPLSYLAIFWILQPLFVYLLFTSLWPLPVLYFAWLFLDWKTPERGGRRSAWVRNWCVWTHIRDYFPITILKTKDLSPEHNYLMGVHPHGLLTFGAFCNFCTEATGFSKTFPGITPHLATLSWFFKIPFVREYLMAKGVCSVSQPAINYLLSHGTGNLVGIVVGGVGEALQSVPNTTTLILQKRKGFVRTALQHGAHLVPTFTFGETEVYDQVLFHKDSRMYKFQSCFRRIFGFYCCVFYGQSFCQGSTGLLPYSRPIVTVVGEPLPLPQIEKPSQEMVDKYHALYMDALHKLFDQHKTHYGCSETQKLFFL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)