Documentos clave
SAB1408864
Sigma-Aldrich
Anti-WFIKKN2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
WFIKKNRP
Seleccione un Tamaño
50 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 63.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
The WFIKKN1 protein contains a WAP domain, follistatin domain, immunoglobulin domain, two tandem Kunitz domains, and an NTR domain. This gene encodes a WFIKKN1-related protein which has the same domain organization as the WFIKKN1 protein. The WAP-type, follistatin type, Kunitz-type, and NTR-type protease inhibitory domains may control the action of multiple types of proteases. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
WFIKKN2 (NP_783165.1, 1 a.a. ~ 576 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWAPRCRRFWSRWEQVAALLLLLLLLGVPPRSLALPPIRYSHAGICPNDMNPNLWVDAQSTCRRECETDQECETYEKCCPNVCGTKSCVAARYMDVKGKKGPVGMPKEATCDHFMCLQQGSECDIWDGQPVCKCKDRCEKEPSFTCASDGLTYYNRCYMDAEACSKGITLAVVTCRYHFTWPNTSPPPPETTMHPTTASPETPELDMAAPALLNNPVHQSVTMGETVSFLCDVVGRPRPEITWEKQLEDRENVVMRPNHVRGNVVVTNIAQLVIYNAQLQDAGIYTCTARNVAGVLRADFPLSVVRGHQAAATSESSPNGTAFPAAECLKPPDSEDCGEEQTRWHFDAQANNCLTFTFGHCHRNLNHFETYEACMLACMSGPLAACSLPALQGPCKAYAPRWAYNSQTGQCQSFVYGGCEGNGNNFESREACEESCPFPRGNQRCRACKPRQKLVTSFCRSDFVILGRVSELTEEPDSGRALVTVDEVLKDEKMGLKFLGQEPLEVTLLHVDWACPCPNVTVSEMPLIIMGEVDGGMAMLRPDSFVGASSARRVRKLREVMHKKTCDVLKEFLGLH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)