Documentos clave
SAB1408817
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WDR5 antibody produced in mouse
clone 1B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BIG-3, SWD3
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37.29 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WDR5(11091)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes a member of the WD repeat protein family. WD repeats are minimally conserved regions of approximately 40 amino acids typically bracketed by gly-his and trp-asp (GH-WD), which may facilitate formation of heterotrimeric or multiprotein complexes. Members of this family are involved in a variety of cellular processes, including cell cycle progression, signal transduction, apoptosis, and gene regulation. This protein contains 7 WD repeats. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
WDR5 (NP_060058, 16 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QPTPSSSATQSKPTPVKPNYALKFTLAGHTKAVSSVKFSPNGEWLASSSADKLIKIWGAYDGKFEKTISGHKLGISDVAWSSDSNLLVSASDDKTLKIWDVSSGK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)