Documentos clave
SAB1408779
Sigma-Aldrich
Anti-SIVA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CD27BP, SIVA, Siva-1, Siva-2
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 18.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SIVA(10572)
Descripción general
This gene encodes a protein with an important role in the apoptotic (programmed cell death) pathway induced by the CD27 antigen, a member of the tumor necrosis factor receptor (TFNR) superfamily. The CD27 antigen cytoplasmic tail binds to the N-terminus of this protein. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct proteins have been described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SIVA (NP_006418, 1 a.a. ~ 175 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPKRSCPFADVAPLQLKVRVSQRELSRGVCAERYSQEVFEKTKRLLFLGAQAYLDHVWDEGCAVVHLPESPKPGPTGAPRAARGQMLIGPDGRLIRSLGQASEADPSGVASIACSSCVRAVDGKAVCGQCERALCGQCVRTCWGCGSVACTLCGLVDCSDMYEKVLCTSCAMFET
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)