Documentos clave
SAB1408722
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SGK2 antibody produced in mouse
clone 1G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
H-SGK2, dJ138B7.2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.74 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SGK2(10110)
Descripción general
This gene encodes a serine/threonine protein kinase. Although this gene product is similar to serum- and glucocorticoid-induced protein kinase (SGK), this gene is not induced by serum or glucocorticoids. This gene is induced in response to signals that activate phosphatidylinositol 3-kinase, which is also true for SGK. Two alternate transcripts encoding two different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SGK2 (NP_057360, 244 a.a. ~ 344 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GVEPEDTTSTFCGTPEYLAPEVLRKEPYDRAVDWWCLGAVLYEMLHGLPPFYSQDVSQMYENILHQPLQIPGGRTVAACDLLQSLLHKDQRQRLGSKADFL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)